Merck
5.09455
Etomoxir
≥98% (HPLC), liquid, CPT-1 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Etomoxir, R(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acid sodium salt hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18ClO4 · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.74
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Etomoxir, InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
[Na+].Clc1ccc(cc1)OCCCCCC[C@]2(OC2)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
RPACBEVZENYWOL-XFULWGLBSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
236020E19055.09612
Etomoxir InSolution, ≥98%, 50 mM aqueous solution, shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity
Sigma-Aldrich
5.09455
Etomoxir
Etomoxir A cell-permeable, irreversible, and stereospecific compound that is shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity in the mitochondria of rat heart H9c2 myoblastic cells.
Sigma-Aldrich
236020
Etomoxir
(+)-etomoxir ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
E1905
(+)-etomoxir
TAPI-2 InSolution, ≥97%, 10 mM aqueous solution, inhibitor of matrix metalloproteinases and TACE (TNF-α convertase; ADAM17)
Sigma-Aldrich
5.09612
TAPI-2
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Descrizione generale
A cell-permeable, irreversible, and stereospecific compound that is shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity in the mitochondria of rat heart H9c2 myoblastic cells at a concentration of 1-80 µM and 40 µM, respectively.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
CPT1
Confezionamento
Packaged under inert gas
Stato fisico
A 50 mM (2 mg/118 µL) solution of Etomoxir (Cat. No. 236020) in H₂O.
Nota sulla preparazione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C.
Altre note
Xu, F.Y., et al. 2003. J. Lipid Res.44, 415.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica