Merck
5.30153
JAK2 Inhibitor X, FLLL32
Sinonimo/i:
JAK2 Inhibitor X, FLLL32, STAT3 Signaling Inhibitor, FLLL32
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
464.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
5 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A cell permeable diketone analog of curcumin that acts as a specific inhibitor of JAK2 (~ 5 µM) and blocks STAT3 phosphorylation in MDA-MB-231 breast and PANC-1 pancreatic cancer cells. However, it does not affect STAT3 phosphorylation in normal human mammary epithelial cells or human pancreatic duct epithelial cells. Does not block the activity of tyrosine kinases containing SH2 and SH2-SH3 domains and several other kinases, such as Akt2, Cdk2-cyclin D1, EGFR kinase, Met, and EbrB2/Her2 kinase (IC50 >100 µM). Also shown to block DNA binding activity of STAT3. Significantly reduces the viability and invasion capacity of various cancer cells (IC50 = 640 nM; 110 nM, 140 nM, 600 nM, 400 nM in PANC-1, HPAC, MDA-MB-231, SK-BR3, and SUM-159 cells, respectively) and induces apoptosis. Shown to significantly reduce tumor burdens in the MDA-MB-231 xenografted mice.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
JAK2
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Nota sulla preparazione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Wu, J., et al. 2014. Oncogene33,173.
Onimoe, G., et al. 2012. Invest. New Drugs30, 916.
Li, L., et al. 2010. Cancer Res.70, 2445.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica