Merck
5.34359
TRPM3 Agonist, CIM0216
Sinonimo/i:
TRPM3 Agonist, CIM0216, ±-2-(3,4-Dihydroquinolin-1(2H)-yl)-N-(5-methylisoxazol-3-yl)-2-phenylacetamide, Transient Receptor Potential Cation Channel subfamily M member 3 Agonist, CIM-0216
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
25 MG
CHF 226.00
CHF 226.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to light yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
5.058545.30533ABS2269
Anti-TRPM4
Sigma-Aldrich
ABS2269
Anti-TRPM4
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL
solubility
-
Descrizione generale
A cell-permeable isoxazolyl-phenylacetamide based compound that acts as a potent, reversible, temperature-dependent and selective activator of both human and murine TRPM3 currents (EC50 = 770 nM for elevating [Ca2+]i levels in HEK293-TRPM3 cells; maximal activation within ~100 s) in a dose-dependent & membrane-delimited manner. Poorly activates human TRPM1, TRPM2, TRPM4, TRPM5, TRPM6, TRPM7, TRPM8 and TRPV1. At higher concentrations, blocks hTRPM2, hTRPM5 & hTRPM8 (by 17%, 34% & 61%, respectively, at 10 µM). Elicits the opening of both the central calcium-conducting pore and the alternative cation permeation pathway. Causes nocifensive behavior in mice (2.5 nmol, intradermal), induces pain, and stimulates the release of CGRP from skin nerve terminals and insulin from pancreatic islets. Shown to display greater efficacy than the canonical TRPM3 agonist, pregnenolone sulfate.
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
TRPM3
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Altre note
Held, K., et al. 2015. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.112, E1363.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica