Merck
71004-M
10mM dNTP Mix
Qualified for enzymatic DNA synthesis
Sinonimo/i:
10mM dNTP mix, Deoxynucleoside triphosphate mix 10 mM solution, dNTP mix, dNTPs
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
0.2 ML
CHF 75.60
CHF 75.60
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41106301
NACRES:
NA.55
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
DNA synthesis: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Deoxynucleoside triphosphate (dNTP) acts as a substrate for DNA polymerase.[1] It helps in the synthesis of copies of the target DNA by providing each of the four bases (dATP, dGTP, dCTP, dTTP).[1]
The10 mM dNTP Mix is a ready-to-use preparation of ultrapure dATP, dCTP, dGTP, anddTTP (monosodium salts) at a concentration of 10 mM each in sterile deionizedwater at pH 7.0.
Applicazioni
10mM dNTP Mix is suitable for synthesizing complementary DNA (cDNA) from RNA extracted from osteosarcoma cell lines.
Caratteristiche e vantaggi
  • The dNTP Mix is free of RNase and DNase
  • Qualified for any application that requires pure deoxynucleotides, such as (polymerase chain reaction) PCR, cDNA synthesis, and fill-in reactions
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Toxicity: Standard Handling (A)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Chapter 8 - DNA Sequencing
Clark D P, et al.
Molecular Biology and Physiology of Insulin and Insulin-Like Growth Factors, 240-269 (2019)
Huan Wang et al.
Molecular medicine reports, 16(4), 5157-5164 (2017-08-30)
Osteosarcoma is among the most malignant types of tumor worldwide and has become a leading contributor to tumor incidence, particularly in adolescents. Resistance to conventional treatment and the complexity of osteosarcoma tumorigenesis has resulted in high mortality rates. MicroRNAs are
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica