Merck
8.22185
TWEEN® 40
for synthesis
Sinonimo/i:
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
500 ML
CHF 56.80
1 L
CHF 99.70
CHF 56.80
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
TWEEN® 40, for synthesis
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
form
liquid
potency
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C
transition temp
flash point >149 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
8.221868.22188STS0201
TWEEN® 40 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22185
TWEEN® 40
TWEEN® 60 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22186
TWEEN® 60
TWEEN® 85 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22188
TWEEN® 85
form
liquid
form
gel form
form
liquid
form
viscous liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
potency
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
bp
>100 °C
bp
-
bp
-
bp
-
Analysis Note
Hydroxyl value: 89 - 105
Saponification value: 41 - 52
Acid value: ≤ 3
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.095
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica