Merck
94633321
Millipore
Isopak Stainless Steel Column IPS630 63 x 50
Slide 1 of 1
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
316L stainless steel bed support (20 µm)
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal (Chemraz)
Nylon surface (external)
acetal (polypropylene) surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel column tube
Parametri
2-30 °C temp. range
3.1 bar max. differential pressure (45 psid)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
50 cm (19.7 in.)
Area
3119 cm2 , cross-sectional
Alt. letto
50-500 mm
Volume del letto
16-156 L
Diametro
63 cm (24.8 in.)
Note legali
ISOPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contatta l'Assistenza Tecnica