Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr421)
Informazioni sul gene
human ... CTTN(2017)
1 of 4
Questo articolo | SAB4504372 | HPA057242 | MABT524 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| Gene Information human ... CTTN(2017) | Gene Information human ... CTTN(2017) | Gene Information human ... CTTN(2017) | Gene Information human ... CTTN(2017) |
| species reactivity human, rat | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity mouse |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient |
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica