Scegli un formato
CHF 560.00
CHF 560.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
chicken, zebrafish, human, bovine, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRGN(4900)
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | SAB2501589 | AB5404 | AB2215 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form serum | antibody form serum |
| species reactivity chicken, zebrafish, human, bovine, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity mouse |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: >1:1,000 on 4% paraformaldehyde / PBS fixed or 3% Paraformaldehyde / 0.1% Gluteraldehyde / PBS fixed tissue sections.
Immunocytochemistry: >1:1,000.
Immunoprecipitation: >1:100
ELISA: >1:2,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Brain tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Contenuto correlato
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica