Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBR5(51366)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5) in U2OS cells transefected with Luc or different EDD siRNA oligos (Smits, V.A., et. al. (2012). Cell Cycle. 11(4):715-20).
Immunoprecipitation Analysis: 2.5ul µL from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5?EDD) in U2OS cell lysate (Courtesy of Dr. Veronique Smits at Hospital Univers. Canarias, Spain).
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD) in U2OS cells (Courtesy of Dr. Veronique Smits at Hospital Univers. Canarias, Spain).
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase (UBR5/EDD) in 10 µg of U2OS cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica