Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH2B3(10019)
1 of 4
Questo articolo | HPA005483 | SAB1300534 | SAB4501741 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, indirect ELISA: 1:1000 | technique(s) ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000 |
| Gene Information human ... SH2B3(10019) | Gene Information human ... SH2B3(10019) | Gene Information human ... SHB(6461) | Gene Information human ... LCK(3932) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
HepG2 cell lysate
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lnk/SH2B adapter protein 3 on 10 µg of HepG2 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contenuto correlato
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica