Vai a
AP136A
Anticorpo di capra anti-IgG di ratto, coniugato con fosfatasi alcalina
0.6 mg/mL, Chemicon®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
0.6 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
IgG di ratto altamente purificate, isolate da pool di siero di ratto normale.
Application
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
ELISA: 1:5.000-1:50.000
Western blotting: 1:5.000-1:50.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anti-IgG di ratto coniugato con la fosfatasi alcalina è un anticorpo idoneo per applicazioni di ELISA e WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Biochem/physiol Actions
Reagisce con la catena gamma delle IgG di ratto e con le catene leggere di tutte le classi di immunoglobuline di ratto. Monospecifico in immunoelettroforesi (IEP) contro siero di ratto intero. A una concentrazione di 10 mg/mL, mostra una banda singola dopo corsa in IEP contro siero di capra intero.
Physical form
RICOSTITUZIONE:
aggiungere acqua distillata sterile fino ad ottenere il volume indicato sull'etichetta della provetta. Se dopo essere rimasto 1-2 ore a temperatura ambiente il prodotto non è completamente limpido, centrifugarlo o vortexarlo.
Preparation Note
Conservare il prodotto liofilizzato a 2-8 °C fino all′apertura. Dopo la ricostituzione, il prodotto è stabile per diverse settimane a 2-8 °C come liquido non diluito. NON CONGELARE. Per una conservazione prolungata dopo la ricostituzione, aggiungere un eguale volume di glicerolo per ottenere una concentrazione finale di glicerolo del 50%, quindi conservare a 2-8 °C per un massimo di 12 mesi. Si noti che dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine e di sali presenti nel tampone si ridurrà della metà rispetto all'originale.
Other Notes
Sostituisce: AP140A
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5153A3937AP106A
description
0.6 mg/mL, Chemicon®
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Chemicon®, from rabbit
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:7,000-1:21,000
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000, dot blot: 1:30,000
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
species reactivity
rat
species reactivity
-
species reactivity
rabbit
species reactivity
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
rabbit
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)