Cheap, effective, easy to clean. They seem to keep their shape somewhat after washing, even if bent out of shape while transferring.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Vai a
Confezionamento
pkg of 5 packs
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Compatibilità
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
1 of 4
Questo articolo | MWTM | MWTC | MWTS |
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) immunoblotting: suitable, western blot: suitable |
| packaging pkg of 5 packs | packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 pack | packaging pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels) |
| manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore | manufacturer/tradename Millipore |
Descrizione generale
Il sistema di trasferimento a umido mPAGE® Mini (MWTS) dispone di due cassette porta-gel per il trasferimento elettroforetico di proteine da mini gel a membrane blotting in PVDF o nitrocellulosa utilizzando il tampone di trasferimento mPAGE® o un tampone di trasferimento compatibile.
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica