Merck
CN12M4E06
Filtro per cartuccia Polygard® CN
pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
Sinonimo/i:
Polygard-CN Cartridge Filter 4 in. 1.2 µm Code M Ethylene-Propylene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Filtro per cartuccia Polygard® CN, pore size 1.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm), Code M (2-118; O-rings)
material
EPR seal
polypropylene
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
cartridge nominal length
4 in. (10 cm)
diam.
7.0 cm (2.75 in.)
filtration area
0.18 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code M (2-118; O-rings)
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
CN1HM4E06CN06M4E06CN03M4E06
filtration area
0.18 m2
filtration area
0.18 m2
filtration area
0.18 m2
filtration area
0.18 m2
material
EPR seal, polypropylene
material
EPR seal, polypropylene
material
EPR seal, polypropylene
material
EPR seal, polypropylene
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
manufacturer/tradename
Polygard
Analysis Note
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥20 L d′acqua
General description
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono filtri con grado di filtrazione nominale progettati per essere impiegati nella rimozione di particelle nei liquidi e nei gas. La struttura pieghettata della matrice dei filtri Polygard®-CN riduce al minimo i differenziali di pressione durante il processo di filtrazione; i pori di dimensione 1,2 μm e l′impiego esclusivo di polipropilene nei materiali del filtro assicurano livelli ridotti di estraibili e una compatibilità chimica ad ampio spettro. Grazie ad un′efficiente riduzione di particolati e microrganismi, questi dispositivi migliorano le prestazioni dei filtri posti a valle
Con una pressione differenziale massima di 4,8 bar (70 psid) a 25 °C, i filtri a cartuccia Polygard-CN assicurano una processività elevata. Le cartucce sono affidabili, solide e resilienti e sono progettate per sopportare numerosi cicli di sterilizzazione in situ con vapore (steam-in-place)
Applicazioni comuni
I filtri a cartuccia Polygard CN trovano vasto impiego nell′industria delle bevande per applicazioni di filtrazione di gas e liquidi, per operazioni di chiarificazione e di riduzione della carica microbica
Conformità normativa
I filtri a cartuccia Polygard® CN sono progettati, sviluppati e prodotti nel rispetto di un Sistema di Gestione della Qualità riconosciuto conforme alla norma ISO 9000 per i Sistemi di Qualità da un ente di certificazione accreditato e vengono spediti accompagnati da un Certificato di Qualità. Nel rispetto dei requisiti normativi, ogni filtro a cartuccia è corredato da una Guida alla Validazione
Inoltre, a garanzia della tracciabilità e per una facile identificazione, ogni filtro è contrassegnato con le proprie caratteristiche identificative
Una gamma completa a vostra disposizione
I filtri Polygard® CN sono disponibili in un′ampia gamma di formati in grado di soddisfare qualsiasi esigenza applicativa. Per adattare con facilità i filtri ad alloggiamenti già in uso, le cartucce sono disponibili con un′ampia scelta di connessioni in ingresso ed uscita.
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: riduzione della contaminazione microbiologica
  • Modalità d′azione: filtrazione (nominale)
  • Applicazione: bioprocesso
  • Uso previsto: efficiente riduzione della contaminazione da particelle e microrganismi
  • Istruzioni per l′uso: consultare il manuale d′uso delle cartucce Polygard® e CLARIGARD®
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Preparation Note
Metodo di sterilizzazione
10 cicli in autoclave o SIP a 126 °C per 30 min
Protocollo di igienizzazione
30 min con acqua calda a 80 °C
Legal Information
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica