Vai a
CT01
Kit per saggio di proliferazione cellulare a base di MTT
MTT Cell Growth Assay is a colorimetric assay that can be used for either proliferation or complement-mediated cytotoxicity assays.
Sinonimo/i:
MTT Formazan Assay
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
L'MTT è un substrato giallo pallido che nelle cellule vive viene scisso con produzione del composto formazano, di colore blu scuro. Questo processo richiede la presenza di mitocondri attivi, subito dopo la morte infatti le cellule non sono più in grado di produrre quantità significative di MTT. Questo saggio colorimetrico può essere utilizzato per sia per l′analisi della proliferazione cellulare che come test di citotossicità mediata dal complemento.
Application
Procedura:
1. Effettuare i saggi con linfochine e mitogeni o l′analisi della citotossicità complemento-mediata utilizzando i metodi standard, in piastre per colture tissutali a fondo piatto da 96 pozzetti e dotate di una buona qualità ottica (ad es. Falcon). Il volume finale del terreno di coltura in ciascun pozzetto deve essere di 0,1 mL e il terreno (ad es. RPMI o DMEM) può contenere fino al 10% di siero fetale bovino.
2. Alla fine dell'analisi aggiungere 0,01 mL di soluzione AB (MTT) a ciascun pozzetto. Mescolare picchiettando delicatamente sul bordo della piastra.
3. Incubare a 37°C per consentire la scissione dell′MTT a formare formazano Il tempo di incubazione ottimale varia da saggio saggio, nella maggior parte dei casi sono sufficienti quattro ore. Al termine dell′incubazione, il formazano prodotto nei pozzetti contenenti le cellule vive apparirà sotto forma di depositi di cristalli neri.
4. Aggiungere 0.1 ml di isopropanolo con HCL 0,04 N ad ogni pozzetto. Miscelare accuratamente pipettando ripetutamente con una pipetta multicanale. L'HCl fa virare il rosso fenolo del terreno al giallo, un colore che non interferisce con la misurazione del formazano. L'isopropanolo dissolve il formazano, si ottiene così una soluzione blu omogenea, adatta per la misurazione dell'assorbanza.
5. L′assorbanza va misurata con un lettore di piastre ELISA entro un ora, a 570nm, usando una lunghezza d′onda di 630 nm come riferimento. Dopo alcune ore a temperatura ambiente, le proteine del siero potrebbero iniziare a precipitare a causa della presenza dell′acido/alcool. Il raffreddamento delle piastre ha l′effetto di accelerare la precipitazione. Nel caso la misurazione non venga fatta subito, mantenere le piastre a 4° C prima di aggiungere l'acido/alcool, quindi lasciarle riscaldare a temperatura ambiente e aggiungere l'acido/alcool appena prima della lettura.
Risultati:
Normalmente il test MTT è in grado di rilevare 200-50,000 cellule di una comune linea cellulare anche se l'intervallo utile al test è compreso tra 1,000 e 50,000 cellule. Questo intervallo può variare a seconda del tipo di cellule in esame. I saggi di citotossicità devono essere settati in modo che il controllo (cellule non lisate) dia un segnale compreso tra 0,2 e 0,4 mentre nel caso dei saggi di proliferazione tale valore dovrebbe essere raggiunto alle concentrazioni di plateau. Ciò corrisponde a circa 20-50.000 cellule per pozzetto con una linea cellulare tipica.
L'assorbanza è direttamente proporzionale al numero di cellule; le cellule di per se non assorbono in modo significativo, anche fino a concentrazioni di 1 x 106 cellule/mL.
Il saggio di proliferazione cellulare MTT è un test colorimetrico che può essere utilizzato sia per l′analisi della proliferazione cellulare che come test di citotossicità mediata dal complemento.
Preparation Note
Mantenere a 2- 8°C per un massimo di sei mesi. La miscela Reagente A / Soluzione B è stabile a 2-8°C per un massimo di due settimane.
Preparazione del reagente:
per ogni 1.000 dosaggi da eseguire, aggiungere 10 mL di soluzione B a una fiala di reagente A. Mescolare bene, filtrare in condizioni sterili e conservare al buio a 4°C fino al momento dell′utilizzo. N.B.: Potrebbe richiedere molto tempo (anche tutta la notte) per dissolversi. Non scaldare la soluzione. Se fosse assolutamente necessario sciogliere i cristalli, regolare il pH con 1-2 gocce di HCl. In queste condizioni la miscela AB rimane stabile per diverse settimane.
Other Notes
Reagente A: MTT, (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio bromuro), 50 mg/provetta..
Soluzione B: PBS pH 7.4, 60 ml
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TOX1M2128M2003
MTT Formazan powder
Sigma-Aldrich
M2003
MTT Formazan
description
MTT Cell Growth Assay is a colorimetric assay that can be used for either proliferation or complement-mediated cytotoxicity assays.
description
-
description
98%
description
powder
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)