Merck
ECM104
Human Collagen Type I
MILLICOAT® Human Collagen Type I Coated Strips (96-Wells), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Formerly under the CytoMatrix ™ brand name.
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.75
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Millicoat® Human Collagen Type I Coated Strips (96-Wells), 96-well plate coated with human Collagen Type I used for cell adhesion studies.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Millicoat®
tecniche
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Descrizione generale
Cell adhesion plays a major role in cellular communication and regulation, and is of fundamental importance in the development and maintenance of tissues. Scientists are continually examining the adhesion and migration of many diverse cell types on various extracellular matrix (ECM) component proteins. Millicoat Cell Adhesion Strips are provided as 12 x 8-well removable strips in a plate frame for convenience and flexibility in designing assays. The wells in rows A - G have been coated with Human Collagen Type I. Row H of each strip is coated with BSA which serves as a negative assay control. Cells are seeded onto the coated substrate. Subsequently, adherent cells are fixed and stained. Relative attachment is determined using absorbance readings.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLICOAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Contatta l'Assistenza Tecnica