Merck
ELLUR
Luminata Crescendo ELISA HRP Substrate; 200 mL
Western blotting, dot/slot blotting
Sinonimo/i:
ELISA HRP Substrate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 ML
CHF 454.00
200 ML
CHF 772.00
CHF 454.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Coniugato
peroxidase conjugate
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 200 mL
Produttore/marchio commerciale
Luminata
assay range
sensitivity: 0.4 pg
tecniche
ELISA: suitable
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
wet ice
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
ELLUF0100WBLUR0020WBLUR
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
packaging
pkg of 200 mL
packaging
pkg of 100 mL
packaging
pkg of 100 mL
packaging
pkg of 100 mL
Descrizione generale
Chemiluminescent HRP detection reagent
Applicazioni
For use on immunoblots.
Nota sulla preparazione
Stable for 1 year at 4 °C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well-ventilated area.
Risultati analitici
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in ELISA assays.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica