Merck
EZFITSAM6
Rampa di filtrazione EZ-Fit®
6-place manifold, for use with EZ-Fit® Filtration Unit, 316L stainless steel
Sinonimo/i:
Rampa EZ-Fit®, Base della rampa di filtrazione, Rampa EZ-Fit® per pompa da vuoto EZ-Stream®, applicazioni ad alta produttività, Testa della rampa di filtrazione
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Materiali
316L stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
6-place manifold
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La rampa di filtrazione EZ-Fit® con 6 posizioni è progettata in modo esclusivo per la filtrazione dei campioni di laboratorio. La struttura della rampa di filtrazione elimina qualunque fonte di contaminazione in caso di uso ripetuto, poiché ogni parte della rampa può essere pulita e sterilizzata in autoclave.
La rampa di filtrazione EZ-Fit® può ospitare sei teste di filtrazione contemporaneamente, il che significa che possono essere analizzati sei campioni in una volta sola, e il design ergonomico consente di operare sotto cappa a flusso laminare e di risparmiare spazio sul banco di laboratorio.
Il sistema di valvole a 2 vie della rampa di filtrazione impedisce all'utilizzatore di toccare accidentalmente la testa di filtrazione durante l'apertura o la chiusura della valvola.
Applicazioni
La rampa di filtrazione EZ-Fit® a 6 posizioni viene utilizzata per la filtrazione di routine dei campioni di laboratorio. L'apparecchiatura consente di analizzare campioni liquidi di materie prime, intermedi di processo e prodotti finiti di diversi settori industriali.
Caratteristiche e vantaggi
Le caratteristiche e i vantaggi della rampa di filtrazione EZ-Fit® sono:
  • le diverse teste di filtrazione si adattano sia ai dispositivi di filtrazione riutilizzabili che monouso.
  • ogni componente è rimovibile per una pulizia più approfondita.
  • parti sterilizzabili in autoclave.
  • attacchi rapidi per i tubi del vuoto.
  • altezza ridotta per un uso più semplice all'interno della cappa a flusso laminare.
Confezionamento
EZFITBASE6 x1
EZFITMHTA3 x2
Risultati analitici
La rampa di filtrazione EZ-Fit® con 6 posizioni consente la filtrazione simultanea di 6 campioni.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.
Contatta l'Assistenza Tecnica