Scegli un formato
CHF 480.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
528, monoclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
dilution
(Flow Cytometry (5 µg/mL)
Frozen Sections (2.5 µg/mL)
Immunofluorescence (5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Neutralization Studies
Paraffin Sections )
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
1 of 4
Questo articolo | GR01 | MABF119 | SAB4500721 |
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone 528, monoclonal | clone 528, monoclonal | clone 528, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) | Gene Information human ... EGFR(1956) |
| isotype IgG2a | isotype IgG2a | isotype IgG2aκ | isotype - |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (2.5 µg/ml)
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Paraffin Sections (see application references)
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
A-431 cells or skin tissue
Altre note
Masui, H., et al. 1984. Cancer Res.44, 1002.
Reynolds, F. H., Jr., et al. 1981. Nature 292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica