Vai a
HTTP04700
Filtri a membrana Isopore™
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,4 μm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
La membrana Isopore™ è costituita da un film di policarbonato con una superficie liscia, simile al vetro, per un′osservazione più nitida del campione. È un filtro a schermo prodotto con tecnologia track-etch consigliato per l′analisi del campione sulla superficie della membrana. Le membrane Isopore™ sono indicate per l′analisi dei contaminanti aerodispersi mediante microscopia elettronica.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
I filtri a membrana Isopore™ sono stati usati per:
  • la filtrazione dei surnatanti di microplastiche isolate dai cumuli di dragaggio dei sedimenti fluviali
  • la preparazione di vescicole di bromuro di dimetildiottadecilammonio (DODAB) per studi di biofisica
  • la filtrazione di acqua potabile per analisi dei microrganismi
  • Alogenuri organici adsorbibili (AOX)
  • Monitoraggio delle particelle
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi di microplastiche
  • Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Features and Benefits
  • Le membrane Isopore™ danno prova di una ridotta interferenza di fondo.
  • La ritenzione delle particelle in superficie agevola il conteggio e l′analisi
  • Non igroscopiche, favoriscono una rapida asciugatura e un′analisi del campione agevole
  • Materiale traslucido; disponibili anche in versione marrone.
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dopo la sterilizzazione in autoclave è possibile una riduzione delle portate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HTTP14250HTTP03700HTBP01300
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
description
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, brown
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
10-20 % porosity, 0.4 μm pore size
pore size
5-20 % porosity, 0.4 μm pore size
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
diam.
47 mm
diam.
142 mm
diam.
37 mm
diam.
13 mm
parameter
140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi
parameter
140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., ~49 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
material
polycarbonate membrane, white filter, plain filter
material
polycarbonate membrane, white filter, plain filter
material
polycarbonate membrane, plain filter, white filter
material
brown filter, polycarbonate membrane, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana Isopore™
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is it possible to autoclave HTTP04700?
    1 answer
    1. The Isopore membranes can be sterilized by autoclaving (121 °C at 1 bar), EtO exposure, or gamma irradiation. It's important to note that autoclaving may lead to a reduction in flow rates.