Merck
KHGES10HH1
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, Opticap® XL 10 Capsule
Fittings 9/16 in. HB/HB, Sterile
Sinonimo/i:
Opticap Sterile XL 10 Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 9/16 in. HB/HB
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Capsule Opticap® XL, membrana Millipore Express® SHC, Opticap® XL, sterile, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Materiali
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore Express®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
5.5 bar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
tecniche
sterile filtration: suitable
Lunghezza
33.5 cm (13.2 in.)
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diam. filtro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante
0.54 m2
Diam. connessione ingresso
9/16 in.
Amp. ingresso/ uscita
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. connessione uscita
9/6 in.
Impurezze
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
14 mm (9/16 in.) inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) outlet hose barb
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
KHGES10TH1KHGES10TT1KHGEG10HH1
pore size
0.5/0.2 μm pore size
pore size
0.5/0.2 μm pore size
pore size
0.5/0.2 μm pore size
pore size
0.5/0.2 μm pore size
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
sterile filtration: suitable
filtration area
0.54 m2
filtration area
0.54 m2
filtration area
0.54 m2
filtration area
0.54 m2
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
product line
Opticap® XL 10
material
polyester support, polypropylene , polypropylene vent cap, silicone seal, polyethersulfone membrane, polysulfone , polypropylene housing
material
polyester support, polyethersulfone , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene vent cap, polysulfone , silicone seal
material
polyester support, polyethersulfone , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene vent cap, polysulfone , silicone seal
material
polyester support, polyethersulfone , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene vent cap, polysulfone , silicone seal
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
irradiated, sterile
sterility
non-sterile
Descrizione generale
Device Configuration: Capsule
Confezionamento
Double Easy-Open bag
Nota sulla preparazione
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable
This product was manufactured with a Millipore Express membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Bacterial Retention
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.
TOC/Conductivity
After sterilization and a controlled water flush of 21 L, samples exhibited less than 500 ppb TOC per USP <64> and less than 1.3 µS/cm per USP <64> at 25 °C.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥2 L
Altre note
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
EMD Millipore Corporation certifies that this product complies with the European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997. This product has been classified under Article 3 § 3 of the Pressure Vessel Directive. It has been designed and manufactured in accordance with sound engineering practice to ensure safe use. In compliance with Article 3 § 3 of this Pressure Vessel Directive, this product does not bear the CE mark.
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Key aspects of single-use assembly qualification including quality by design (QbD), quality risk management (QRM) and operator handling and training.
Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica