Merck
KMP8G10HH1
Milligard® PES 1.2/0.8 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
13.2 in.
Larghezza
4.2 in.
Dimens. foro
, polypropylene
Superficie filtrante
0.57 m2
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Raccordi
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Milligard® PES 1.2/0.8 µm filters are designed for reliable particulate removal from a broad range of fluid streams. When used upstream of sterilizing-grade filters or other unit operations, they improve processing efficiency.Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Applicazioni
Prefiltration
Caratteristiche e vantaggi
  • Fast flow and high throughput
  • Predictable scalability from small-scale to production-size devices
  • High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
  • Single-use, gamma-ready formats
  • Caustic stable
Confezionamento
PE Bag
Altre note
Directions for Use
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Filters are designed, developed and manufactured in accordance with a Quality Management System approved by an accredited registering body to the ISO 9001 Quality Systems Standard. Certificate of Quality is available online for all filters.
Contatta l'Assistenza Tecnica