Merck
KTGRA02TT3
Capsule Opticap® XL, Aervent® 0.2 µm
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 5.6 in. (14.3 cm)
Sinonimo/i:
Opticap Sterilizing Grade XL2 Aervent 0.2 µm 1-1/2 in. TC/TC
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
PTFE
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 2
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
gas filtration: suitable
Lunghezza
14.3 cm (5.6 in.)
Larghezza
3.3 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
5.6 in. (14.3 cm)
Diametro
8.4 cm (3.3 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Amp. ingresso/ uscita
14.3 cm (5.6 in.)
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤15 mg
Matrice
Aervent®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Punto di bolla
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
KTGRA02FF3KTGRA02HH3KTGRA04FF3
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
pore size
0.2 μm pore size
product line
Opticap® XL 2
product line
Opticap® XL 2
product line
Opticap® XL 2
product line
Opticap® XL 4
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
technique(s)
gas filtration: suitable
filtration area
0.1 m2
filtration area
0.1 m2
filtration area
0.1 m2
filtration area
0.21 m2
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
manufacturer/tradename
Opticap®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
matrix
Aervent®
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
30 cicli da 30 min in autoclave a 135 °C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana in PTFE che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in una miscela 70/30% IPA/acqua a temperatura ambiente controllata
HydroCorr: ≤0,12 mL/min a 2,6 bar (38 psig)
Ritenzione batterica
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione degli organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: biotrattamento
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Sostituisce: KTGR04TC3
Note legali
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
La EMD Millipore Corporation certifica che questo prodotto è conforme alla direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione del 97/23/CE del 29 maggio 1997. Questo prodotto è stato classificato ai sensi dell'articolo 3 § 3 della direttiva Europea in materia di attrezzature a pressione. È stato progettato e prodotto in conformità alla buona pratica ingegneristica per garantirne un uso sicuro. In conformità con l'articolo 3 § 3 della direttiva in materia di attrezzature a pressione, questo prodotto non reca apposta la marcatura CE.
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica