Merck
LSKMAGS08
Millipore
Supporto magnetico PureProteome
The PureProteome Magnetic Stand is designed to rapidly & easily isolate magnetic particles from up to eight 1. 5 mL or 2. 0 mL tubes.
Sinonimo/i:
Supporto per microsfere magnetiche, Supporto per separazione magnetica
Slide 1 of 1
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116133
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NA.56
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
self-standing
Caratteristiche
binder
Produttore/marchio commerciale
PureProteome
tecniche
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
protein purification: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
LSKMAGS15LSKMAG03CBXLSKMAGL10
feature
binder
feature
binder
feature
-
feature
-
manufacturer/tradename
PureProteome
manufacturer/tradename
PureProteome
manufacturer/tradename
PureProteome
manufacturer/tradename
PureProteome
material
self-standing
material
self-standing
material
-
material
-
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads)
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
depletion: suitable (serum), protein purification: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Descrizione generale
Il supporto magnetico PureProteome contiene un magnete rimovibile.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Caratteristiche e vantaggi
  • Assicura processi riproducibili
  • Risultati paragonabili a quelli dei protocolli convenzionali
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Vergleich von Elutionstechniken für die Proteinaufreinigung von FLAG® Tag Proteinen im kleinen Maßstab mittels anti-FLAG® M2 Magnetperlen.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
PureProteome™ Protein A and G Magnetic beads provide a rapid and reproducible means to purify immunoglobulins (IgG) using the KingFisher Duo particle processor.
Contenuto correlato
Immunoprecipitation (IP) is a powerful technique for proteomic screening, biomarker discovery, and signaling network elucidation. It is frequently used to enrich target proteins from complex samples such as cell lysates or extracts. Traditional IP protocols use Protein A, Protein G or a mixture of Protein A and G coupled to a solid support resin, such as agarose beads, to capture an antigen/antibody complex in solution. As the number of samples increase, the traditional, manual IP method can be time-consuming. Processing of multiple IP reactions in parallel can introduce complexity, variability and pipetting errors, which may affect reproducibility.
Vedi tutto
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica