Merck
MAB1976Z
Anti-Integrin αVβ3 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, LM609
Sinonimo/i:
VitronectinReceptor, CD51/CD61, MAB1976
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
100 μG
CHF 453.00
CHF 453.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZMS1030
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-integrina αVβ3, clone LM609, privo di azoturo, clone LM609, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LM609, monoclonal
Reattività contro le specie
human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
MAB1976HMAB1976BMAB1976X
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
LM609, monoclonal
clone
LM609, monoclonal
clone
LM609, monoclonal
clone
LM609, monoclonal
species reactivity
human, canine, pig, rabbit, bovine, chicken, monkey, avian
species reactivity
monkey, pig, rabbit, bovine, avian, chicken, canine, human
species reactivity
canine, chicken, pig, avian, human, bovine, rabbit, monkey
species reactivity
rabbit, monkey, canine, avian, bovine, chicken, pig, human
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
Gene Information
human ... ITGAV(3685)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Descrizione generale
La famiglia dei recettori di adesione cellulare delle integrine è costituita da almeno 16 eterodimeri associati a membrana, composti da una subunità alfa e una beta che si associano in modo non covalente. La varietà strutturale e funzionale della famiglia delle integrine si basa sulle capacità di accoppiamento delle singole subunità alfa e beta. La chiave di queste interazioni molecolari tra i recettori integrinici e i rispettivi ligandi è il riconoscimento della sequenza Arg-Gly-Asp (RGD), nota per essere presente nei componenti della matrice extracellulare fibronectina, vitronectina, collagene, fibrinogeno e fattore di von Willebrand (Cheresh, 1991). Il coinvolgimento delle integrine nella proliferazione vascolare, nell'adesione e nella riparazione delle ferite è stato ben documentato. Il recettore di adesione, l'integrina alfaVbeta3, risulta essere espresso selettivamente sulla superficie dei vasi sanguigni in via di sviluppo ed è considerato un marcatore del tessuto vascolare angiogenico (Brooks, 1994). A causa del suo coinvolgimento nell'angiogenesi, l'integrina alfaVbeta3 è uno dei recettori integrinici più approfonditamente studiato.
Peso molecolare dell'integrina αV: 125-135 kDa
Immunogeno
Recettore di adesione purificato ottenuto dalla linea cellulare di melanoma umano M21 (Cheresh, 1987).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Citometria a flusso: 1-3 μg di LM609 per 0,5 x 10e6 cellule in 100μL (Smith, 1996).
Immunoprecipitazione: causa l'immunoprecipitazione specifica del complesso dell'integrina alfaVbeta3 che, dopo risoluzione mediante SDS-PAGE in condizioni riducenti, dà luogo a una banda di circa 130 kDa corrispondente dalla subunità alfaV e a una banda di circa 105 kDa corrispondente alla subunità beta3 (Cheresh, 1987).
Immunofluorescenza: l'anticorpo è stato utilizzato alla concentrazione di 5-10 μg/mL per la colorazione di criosezioni di 6 mm di membrane corio-allantoidee trattate con bFGF fissate in acetone (Brooks, 1994). LM609 funziona anche su tessuti e cellule congelati e fissati in paraformaldeide 4%. Tuttavia non funziona nella colorazione immunoistochimica di sezioni di tessuti inclusi in paraffina.
Alla concentrazione di 10-25 μg/mL, inibisce l'adesione delle cellule a superfici rivestite di vitronectina.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro e i protocolli ottimali.
Questo anticorpo anti-integrina αVβ3, clone LM609, senza azoturo di sodio, è convalidato per la rilevazione dell′integrina αVβ3 nelle applicazioni di FC, IH, IP, FUNC.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Azioni biochim/fisiol
Reagisce con il complesso alfaVbeta3 del recettore della vitronectina, un recettore di adesione cellulare governato dal tripeptide Arg-Gly-Asp (RGD). È stato dimostrato che LM609 blocca l'adesione di una linea cellulare di melanoma umano (M21) alla vitronectina, al fibrinogeno e al fattore di von Willebrand, oltre che a un peptide sintetico contenente RGD (Cheresh, 1987). Nelle membrane corio-allantoidee (CAM) di embrione di pollo, LM609 ha causato il blocco dell'angiogenesi indotta da bFGF e TNF-alfa ma senza interferire sui vasi preesistenti (Brooks, 1994). Nonostante LM609 blocchi il legame delle cellule ai ligandi contenenti RGD, non interagisce direttamente con il sito di legame per l'RGD, ma funge invece da inibitore allosterico dell'integrina alfaVbeta3 perché si lega a un epitopo conformazionale derivato dall'associazione post-traduzionale tra le subunità alfaV e beta3.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline di topo purificate con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, senza conservanti.
Purificazione con proteina A
Nota sulla preparazione
Conservare a 2–8 °C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo: linee cellulari di melanoma umano M21 e MpαV (Chen, 1995)
Controllo negativo: cellule Mo (questa linea cellulare è stata derivata dalla linea cellulare M21 ma non esprime l'integrina αV
; Chen, 1995)
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Swechha M Pokharel et al.
Nature communications, 10(1), 1482-1482 (2019-04-02)
Integrins are components of cell-matrix adhesions, and function as scaffolds for various signal transduction pathways. So far no lipid ligand for integrin has been reported. Here we show that a lipid, oxysterol 25-hydroxycholesterol (25HC), directly binds to α5β1 and αvβ3
Abdullah Karadag et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 21(10), 1627-1636 (2006-09-26)
BMSCs migrate through matrix barriers and differentiate into osteoblasts. BSP enhances osteogenic cell migration through basement membrane and collagen matrices in vitro by localizing MMP-2 on the cell surface through alpha(v)beta(3)-integrin. The specific mechanisms by which bone marrow stromal cells
Martin Michaelis et al.
The American journal of pathology, 180(4), 1370-1377 (2012-01-31)
The influences of cytotoxic drugs on endothelial cells remain incompletely understood. Herein, we examined the effects of chemotherapeutic agents in experimental angiogenesis models and analyzed vessel densities in clinical neuroblastoma tumor samples. Cisplatin (20 to 500 ng/mL), doxorubicin (4 to
Junmin Lee et al.
Acta biomaterialia, 42, 46-55 (2016-07-05)
Mesenchymal stem cells (MSCs) can differentiate into multiple lineages through guidance from the biophysical and biochemical properties of the extracellular matrix. In this work we conduct a combinatorial study of matrix properties that influence adipogenesis and neurogenesis including: adhesion proteins
Hee Doo Lee et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(7), 3084-3095 (2012-04-17)
A disintegrin and metalloproteinase 15 (ADAM15), the only ADAM protein containing an Arg-Gly-Asp (RGD) motif in its disintegrin-like domain, is a widely expressed membrane protein that is involved in tumor progression and suppression. However, the underlying mechanism of ADAM15-mediated tumor
Contenuto correlato
The 3rd edition of An Introduction to Antibodies and Their Applications provides a concise overview of some of the key features for the use of antibodies and immunochemical techniques in biological research. This handy reference guide supplements the techniques described in literature, recorded in general laboratory procedures, and described on individual product data sheets. Antibody design, development, and production are our expertise. Stringent validation of our antibodies is only one component of a comprehensive process we undertake to provide the antibodies most cited by the research community (see section Antibody Quality on page 2 for an in-depth look at our expertise).
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica