Scegli un formato
CHF 416.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PC10, monoclonal
Reattività contro le specie
invertebrates, vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCNA(5111)
1 of 4
Questo articolo | MAB424 | MABE288 | PLA0079 |
|---|---|---|---|
| clone PC10, monoclonal | clone PC10, monoclonal | clone PC10, monoclonal | clone - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| species reactivity invertebrates, vertebrates | species reactivity vertebrates, invertebrates | species reactivity human | species reactivity human, mouse |
| Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information human ... PCNA(5111) | Gene Information rabbit ... PCNA(5111) |
| technique(s) flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: 0.03 μg, immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000, immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg, western blot: 1:1,000- 1:10,000 |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Immunoistochimica: 01:20 -1: 200. Consigliato solo per sezioni di tessuto incluse in paraffina. Può essere utilizzato su materiale fissato con un′ampia gamma di fissativi tra cui formalina (tamponata e non tamponata), metacarn e Bouins. ll tempo di fissazione può influenzare notevolmente l'intensità dell'immunoreattività del PCNA. La colorazione si riduce (e può risultare assente) se le sezioni sui vetrini vengono trattate con ad alte temperature. Si consiglia l'asciugatura all'aria durante la notte su vetrini rivestiti con poli-L-lisina. Si consiglia un'incubazione di 60 minuti a 25°C con metodica ABC standard.
Immunoprecipitazione
Citometria a flusso indiretta
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Tessuto tonsillare o di linfonodi reattivi
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Contenuto correlato
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica