Scegli un formato
CHF 491.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody, clone 1.B3.9B3, clone 1.B3.9B3, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1.B3.9B3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHAT(1103)
pig ... Chat(396896)
rat ... Chat(290567)
1 of 4
Questo articolo | AB1582 | MAB5350 | AB15468 |
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source sheep | biological source mouse | biological source chicken |
| Gene Information human ... CHAT(1103) | Gene Information rabbit ... Chat(100342226) | Gene Information human ... CHAT(1103) | Gene Information mouse ... Chat(12647) |
| clone 1.B3.9B3, monoclonal | clone polyclonal | clone 28C4, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human, rat, pig | species reactivity rat, guinea pig, rabbit | species reactivity human, rat, guinea pig, monkey | species reactivity mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
ELISA
Immunohistochemistry: 10-20 μg/mL in paraffin embedded sections {See Ratcliffe et al. 1998}
Optimal working dilutions and protocols must be determined by end user.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Brain tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica