Nome del prodotto
Anti-Fibronectin Frag Antibody, cell attachment fragment, clone 3E3, clone 3E3, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Immunogeno
Applicazioni
ELISA
Inactivation or inhibition studies in cell culture.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Contatta l'Assistenza Tecnica