Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DX54.10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53BP2(7159)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected ASPP2 (TP53BP2) in Immunohistochemistry applications (Wang, Y., et. al. (2014). Nat Cell Biol. 16(11):1092-104).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected ASPP2 (TP53BP2) in Immunocytohemistry applications (Wang, Y., et. al. (2013). Cell Death Differ. 20(4):525-34; Wang, Y., et. al. (2014). Nat Cell Biol. 16(11):1092-104).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ASPP2 (TP53BP2) in Western Blotting applications (Wang, Y., et. al. (2013). Cell Death Differ. 20(4):525-34; Samuels-Lev, Y., et. al. (2001). Mol Cell. 8(4):781-94).
Apoptosis & Cancer
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Western Blotting Analysis: A 1:125 dilution of this antibody detected ASPP2 in lysates of U2OS cells transfected with siRNA to knock down iASPP and in RISC-free U2OS cells.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica