Scegli un formato
CHF 417.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7H8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DBF4(10926)
1 of 4
Questo articolo | SAB4500178 | SAB1403376 | SAB2501760 |
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity rat, mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... DBF4(10926) | Gene Information human ... DBF4(10926) | Gene Information human ... DBF4B(80174) | Gene Information mouse ... Dbf4(27214) |
| clone 7H8.1, monoclonal | clone polyclonal | clone 1A7, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source goat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DBF4 in 200 µg of HepG2 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica