Scegli un formato
CHF 224.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
redFluor® 710
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GK1.5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd4(12504)
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | MABF157D | MABF414 | MABF568 |
|---|---|---|---|
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| Gene Information mouse ... Cd4(12504) | Gene Information mouse ... Cd4(12504) | Gene Information mouse ... Cd4(12504) | Gene Information mouse ... Cd4(12504) |
| conjugate redFluor® 710 | conjugate redFluor® 710 | conjugate PE-Cy7 | conjugate violetFluor® 450 |
| clone GK1.5, monoclonal | clone RM4-5, monoclonal | clone GK1.5, monoclonal | clone GK1.5, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Risultati analitici
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg from a representative lot detected CD4 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica