Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IM7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | MABF424 | MABF581 | MABF426 |
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD44(960) | Gene Information human ... CD44(960) |
| clone IM7, monoclonal | clone IM7, monoclonal | clone IM7, monoclonal | clone IM7, monoclonal |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity mouse, human |
| conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate APC-Cy7 | conjugate APC-Cy7 | conjugate PE-Cy7 |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg of this antibody detected CD44 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica