Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14C10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Arhgef28(361882)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ARHGEF28 in 10 µg of PC12 rat pheochromocytoma cell lysate.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica