Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
hGB10, monoclonal
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human gallbladder tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected a subset of mucosal epithelium with apical bias and peribiliary glands in human gallbladder tissue sections.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Extrahepatic biliary cells in Immunofluorescence applications (Galivo, F.H., et al. (2015). Stem Cell Res. 15(1):172-81).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Contatta l'Assistenza Tecnica