Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAC-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA2B(3674)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Platelet in ELISA applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14).
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Platelet in Radioimmunoassy applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14; Shattil, S.J., et. al. (1987). Blood. 70(1):307-15).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Platelet in Western Blotting applications (Shattil, S.J., et. al. (1985). J Biol Chem. 260(20):11107-14).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Platelet in Flow Cytometry applications (Caron, A., et. al. (2002). J Cardiovasc Pharmacol. 40(2):296-306; Taub, R., et. al. (1989). J Biol Chem. 264(1):259-65; Shattil, S.J., et. al. (1987). Blood. 70(1):307-15).
Flow Cytometry Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Platelet in freshly isolated human platelets activated with convulxin (Courtesy of Shuchi Gupta, PhD, University of Pennsylvania, USA).
Cell Structure
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgM.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Contatta l'Assistenza Tecnica