Merck
MAMCS9610
Piastra di raccolta a 96 pozzetti
Clear, Sterile, Culture Tray clear, Styrene device, 100uL volume, 10 plates
Sinonimo/i:
Contenitore a 96 pozzetti, Recipiente di raccolta, Vassoio di raccolta dei campioni
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
clear polystyrene plate
Livello qualitativo
Descrizione
teardrop shaped received plate for MIC assay
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 10 plates
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
tecniche
cell based assay: suitable
cell migration: suitable
Dimens. piastra
96 wells
Volume d’esercizio
<150 μL
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Indipendentemente dall’applicazione a cui state lavorando, Millipore ha una piastra adatta ad ogni vostra esigenza specifica. Le piastre MultiScreen sono apprezzate da tempo in quanto strumenti affidabili per la scoperta di nuovi farmaci e per le ricerche nell′ambito delle life science.
Piastre filtranti HTS
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati a 96 e 384 pozzetti e con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
- Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso riduce il binding aspecifico e la variabilità dell′intensità sia del rumore di fondo che del segnale in modo specifico per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche
- Il design originale con più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l’immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per chi effettua rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per l′impiego con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione o adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Saggi
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Altre note
Compatibile con i sistemi automatizzati: no
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Shaza Gaballah et al.
Environmental health perspectives, 128(4), 47005-47005 (2020-04-10)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a diverse class of industrial chemicals with widespread environmental occurrence. Exposure to long-chain PFAS is associated with developmental toxicity, prompting their replacement with short-chain and fluoroether compounds. There is growing public concern over the
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Contenuto correlato
Contatta l'Assistenza Tecnica