Merck
MCCHEAD01
Microfil® V/S Head
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
stainless steel head
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
input
sample type food(s)
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
water monitoring
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
Milliflex® Plus Pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
The Microfil® V/S head is designed to improve ease-of-use, reduce maintenance, and limit the risk of contamination. A continuous rim allows easy and safe membrane transfer with forceps, reducing the risk of touching the membrane filtration area. The porous filtration support can be removed simply by pressing down anywhere around its edge. The Microfil® V/S head is compatible with the Milliflex® Plus pump.
Applicazioni
Microfil® V/S head is an accessory of the Milliflex® Plus Pump used during filtration of the test samples for bioburden testing, and water monitoring.
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contatta l'Assistenza Tecnica