Merck
MIHVWP100
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®
100 mL Funnel volume with S-Pak PVDF membrane, 0.45 μm pore size, 47 mm diameter, white plain filter
Sinonimo/i:
Sistema per filtrazione su membrana
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41116129
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Imbuto Microfil® con membrana S-Pak®, 100 mL Funnel volume with S-Pak PVDF membrane, 0.45 μm pore size, 47 mm diameter, white plain filter
material
plain white PVDF funnel(s)
polypropylene device
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
hydrophilic
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
parameter
10 mL sample volume
100 mL sample volume
filter diam.
47 mm
pore size
0.45 μm pore size
input
beverage(s)
food(s)
application(s)
bioburden testing
environmental
industrial qc
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
MIAABG100MIAAWG100MIHAWG100
material
plain white PVDF funnel(s), polypropylene device
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
material
gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) , polypropylene , white filter
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
feature
easily wetted with water, hydrophilic
parameter
10 mL sample volume, 100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
parameter
100 mL sample volume
application(s)
bioburden testing
environmental
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Application
Gli imbuti d′espansione Milliflex® sono usati per la determinazione della della carica microbica, per il monitoraggio dell'acqua e nelle comuni analisi microbiologiche di birra e acqua in bottiglia. Trova ampia applicazione nell′industria farmaceutica, nella cosmetica e nella produzione della birra.
General description
L′imbuto Milliflex® è un′unità filtrante sterile, pronta per l′uso che combina in un unico dispositivo un imbuto da 100 mL e un filtro a membrana per offrire una soluzione completa per l′analisi della carica microbica. L'unità filtrante è realizzata in polipropilene, SAN e con membrana reticolata bianca in esteri misti di cellulosa (MCE) con diametro di 47 mm e pori da 0,45 μm. Il filtro a membrana integrale sigillato elimina la necessità di manipolazione e gestione della membrana, riducendo quindi al minimo una fonte importante di contaminazione e migliorando di conseguenza l′affidabilità dell′analisi della carica microbica. La membrana sigillata impedisce il fenomeno del bypass spesso riscontrato con altri sistemi di filtrazione. La forma convessa della membrana dopo la filtrazione dimostra la sua integrità e impedisce che, quando questa viene posizionata su un terreno di coltura, restino intrappolate delle bolle d′aria.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.
Vedi tutto
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica