Merck
MSSM10001
MilliSnap system large black adapter for incubation on solid media cassette
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Produttore/marchio commerciale
MilliSnap
Livello qualitativo
applicazioni
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
MSSM25001MSLM10001MSGLASS01
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
MilliSnap®
manufacturer/tradename
MilliSnap®
manufacturer/tradename
MilliSnap®
manufacturer/tradename
MilliSnap®
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Descrizione generale
Designed to simplify your workflow, the MilliSnap plug and play system is a hands-free method for separating your Milliflex funnel and attaching the membrane to the Millipore media cassettes. The unique convex shape of the Milliflex membrane combined with the MilliSnap system ensures proper contact between membrane and media.
Note legali
MILLISNAP is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica