Passa al contenuto
Merck
NU075/32-311
NovAseptic® Flow Through (3/4") Valve Body
with 316L Manually Polished Butt end for welding
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
23151800
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
NovAseptic® Flow Through (3/4") Valve Body, with 316L Manually Polished Butt end for welding
parameter
-1-10 bar max. pressure (-14.5-145 psig) at 25 °C (atmospheric pressure)
-80-200 °C max. temp. (-112-392 °F)
Quality Level
Application
NovAseptic® Valves are specifically designed for aseptic applications and comply with the most stringent cleanability and sterilizability requirements. The focus on aseptic design is a significant feature for all valves. Flow through valve is a valve designed for a wide range of applications in the aseptic process; including manifolds, take off and drainage valves.
Biochem/physiol Actions
Net volume (Valve cavity, diaphragm applied): 10mLNet weight (Approximate): Weight kg (lb): 0.2(0.44)Surface roughness: Internal surface Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) External surface Ra ≤ 1.6 μm (63 μin)
General description
NovAseptic® Valves are engineered for optimal performance, reliability, durability and ease of maintenance. NovAseptic® Valves comply with cGMP Design Qualification
criteria for aseptic processing. This is why we choose to call it ‘‘Aseptic by Design.”
Other Notes
All open ends on the valve body are protected with plastic covers on delivery and packaged in a closed box.
Legal Information
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Certificati d'analisi (COA)
Cerca il Certificati d'analisi (COA) digitando il numero di lotto/batch corrispondente. I numeri di lotto o di batch sono stampati sull'etichetta dei prodotti dopo la parola ‘Lotto’ o ‘Batch’.
Possiedi già questo prodotto?
I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.
Visita l’Archivio dei documenti
Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica