Merck
NY4H02500
Nylon Membrane Filter, 140.0 μm Pore Size
greener alternative
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Nylon Net Filter
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
120 μm
Dimensione pori
140.0 μm pore size
43 % porosity
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: NY4H
Filter Type: Net filter
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 µm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 µm.
Our 5 µm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
•Wide range of pore sizes available
•Resistant to aggressive solvents
Applications:
Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Contatta l'Assistenza Tecnica