Merck
SCC281
Linea di cellule neuronali dopaminergiche di topo MN9D
Mouse
Sinonimo/i:
MN9D Mouse Dopaminergic Neuronal Cell Line
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 VIAL
CHF 1’120.00
CHF 1’120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Linea di cellule neuronali dopaminergiche di topo MN9D,
biological source
mouse
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
≤ − 140°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SCC291SCC136SCC048
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
-
growth mode
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
biological source
rat
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
Application
I meccanismi con cui i neuroni centrali sviluppano gli assoni e stabiliscono connessioni funzionali con le loro cellule bersaglio, nonché il ruolo di tali connessioni nella sopravvivenza cellulare, sono importanti questioni di neurobiologia dello sviluppo studiate utilizzando sistemi di riaggregazione cellulare in vitro, sia per i neuroni centrali dopaminergici sia per quelli colinergici. Le cellule clonali ibride facilitano lo studio delle interazioni trofiche tra i neuroni dopaminergici mesencefalici e le loro cellule bersaglio. Bibliografia1.Choi HK, Won LA, Kontur PJ, Hammond DN, Fox AP, Wainer BH, Hoffmann PC, Heller A. (1991) Immortalization of embryonic mesencephalic dopaminergic neurons by somatic cell fusion. Brain Res 552(1):67–76.2.Choi HK, Won L, Roback JD, Wainer BH, Heller A. (1992) Specific modulation of dopamine expression in neuronal hybrid cells by primary cells from different brain regions. Proc Natl Acad Sci USA 89(19):8943–8947.3.Perez RG, Waymire JC, Lin E, Liu JJ, Guo F, Zigmond MJ. (2002) A role for alpha-synuclein in the regulation of dopamine biosynthesis. J Neurosci 22(8):3090-30994.Cavanaugh JE, Jaumotte JD, Lakoski JM, Zigmond MJ. (2006) Neuroprotective role of ERK1/2 and ERK5 in a dopaminergic cell line under basal conditions and in response to oxidative stress. J Neurosci Res 84(6):1367-13755.Rick CE, Ebert A , Virag T, Bohn MC, Surmeier DJ. (2006) Differentiated dopaminergic MN9D cells only partially recapitulate the electrophysiological properties of midbrain dopaminergic neurons. Dev Neurosci 28(6):528-537.
• Ogni vial contiene ≥ 1X10⁶ cellule vitali.• L′origine murina delle cellule MN9D così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, criceto cinese, criceto dorato e primate umano e non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination Clear del Charles River Animal Diagnostic Services.• Le cellule sono risultate negative al test per le malattie infettive eseguito con un pannello Mouse Essential CLEAR di Charles River Animal Diagnostic Services.• Le cellule sono risultate negative alla contaminazione da micoplasmi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Features and Benefits
Le cellule MN9D indifferenziate o differenziate sono ampiamente utilizzate per modellare i neuroni dopaminergici e per testare i meccanismi e i potenziali terapeutici relativi alla perdita di neuroni DA nel morbo di Parkinson.
General description
La linea cellulare dopaminergica immortalizzata ibrida MN9D è stata generata dalla fusione tra neuroni mesencefalici rostrali di un embrione di topo C57BL/6J di 14 giorni e cellule di neuroblastoma N18TG2, un tumore del sistema nervoso simpatico di origine A/Jax. (1) Le cellule MN9D producono dopamina (DA) ed esprimono la tirosina idrossilasi (TH) e la decarbossilasi degli aminoacidi aromatici (AADC). (2) Le cellule MN9D si aggregano facilmente tra loro o con altre cellule cerebrali embrionali (2) e possono essere trasfettate utilizzando la precipitazione del fosfato di calcio (3) o la lipofectamina (4).Le cellule MN9D indifferenziate o differenziate sono ampiamente utilizzate per modellare i neuroni dopaminergici e per testare i meccanismi e i potenziali terapeutici relativi alla perdita di neuroni DA nel morbo di Parkinson. Differenziate con acido butirrico o fattore neurotrofico derivato dalle cellule gliali (GDNF) seguito da acido butirrico, le cellule MN9D ricapitolano solo parzialmente le proprietà elettrofisiologiche dei neuroni DA del mesencefalo. Ottimizzando ulteriormente la differenziazione di MN9D utilizzando uno o una combinazione di fattori di crescita o altri fattori, si potrebbe ottenere un sistema modello migliore per gli studi sul morbo di Parkinson in vitro. 5
Other Notes
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Preparation Note
Conservare in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica