Merck
SX0004700
Portafiltri Swinnex
Swinnex Filter Holder, 47mm
Sinonimo/i:
Polypropylene filter holder
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
8 PKG
CHF 673.00
CHF 673.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Don't forget a filter holder. Find the right filter.
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
polypropylene device
silicone gasket
silicone seal
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Produttore/marchio commerciale
Swinnex®
Parametri
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
tecniche
pressure filtration: suitable
Lunghezza
5.4 cm
Diametro
5.8 cm (2.3 in.)
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
13.8 cm2
Diam. prefiltro
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Raccordi
1/4 in. NPT inlet connection thread(s)
1/4 in. male NPT inlet fitting (with female Luer slip interior)
female Luer outlet slip
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Sterifil Aseptic System
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SX0002500SX0001300XX3001200
manufacturer/tradename
Swinnex®
manufacturer/tradename
Swinnex®
manufacturer/tradename
Swinnex®
manufacturer/tradename
-
material
polypropylene device, silicone seal, silicone gasket
material
polypropylene device, silicone gasket, silicone seal
material
polypropylene device, silicone gasket, silicone seal
material
PTFE O-ring, PTFE gasket, PTFE seal, stainless steel housing, stainless steel screen
agency
suitable for EPA 200.7
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for EPA 8327
agency
suitable for ASTM® 7968, suitable for ASTM® 7979, suitable for EPA 8327
agency
-
parameter
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
parameter
121 °C max. temp., 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
parameter
121 °C max. temp., 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
parameter
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
technique(s)
pressure filtration: suitable
technique(s)
pressure filtration: suitable
technique(s)
pressure filtration: suitable
technique(s)
pressure filtration: suitable
L
5.4 cm
L
3.7 cm
L
3.5 cm
L
3.3 cm
Descrizione generale
Crea il filtro per siringa che preferisci. I portafiltri Swinnex offrono la massima flessibilità e permettono di selezionare il tipo di membrana e il diametro più indicati per le applicazioni desiderate. Per la filtrazione sterile, i portafiltri Swinnex possono essere passati in autoclave senza rimuovere la membrana. I portafiltri Swinnex consentono l′ultra-pulizia e la sterilizzazione di piccoli volumi di liquidi dispensati da una siringa e possono inoltre essere installati in linea per filtrare volumi maggiori.
Caratteristiche e vantaggi:
•Disponibili in tre misure per soddisfare diversi volumi di processo
•Autoclavabili con il filtro in sede per la filtrazione sterile
SX0001300 Portafiltri Swinnex, 13 mm
SX0002500 Portafiltri Swinnex, 25 mm
SX0004700 Portafiltri Swinnex, 47 mm
Ricambi
SX0001301 Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 13 mm
SX0002501 Guarnizioni in silicone per portafiltri Swinnex da 25 mm
XX2702510 Schermo di supporto, 25 mm, polipropilene
XX1104715 Schermo di supporto, 47 mm, polipropilene
XX1104707 O-ring (5-329) per portafiltri Swinnex da 47 mm, silicone
SX0004701 O-ring base per portafiltri Swinnex da 47 mm, silicone
SX00047RK Kit ricambi per portafiltri Swinnex da 47 mm
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Azioni biochim/fisiol
Pressione
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Autoclavabile con filtro in sede
Note legali
SWINNEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Can you stack these filter holders so liquid passes from a syringe, through the first filter holder, then a second filter holder and then out the other end?
    1 answer
    1. We have not studied stacking Swinnex filters in series one after the other for double and separate filtration. One could attempt this but may need a stronger vacuum source to pull samples through both or a stronger pushing source such as a syringe. Depending on the sample matrix with particle type and concentration, one could also try stacking two filters on top of each other in one device. Both options have not been attempted and there is a higher element of risk of this functioning on many initial studies.
      Helpful?
  2. Is it necessary to use two different O-rings for the Swinnex 47 (SX0004700)?
    1 answer
    1. Yes, two different o-rings are required for the Swinnex 47 mm filter holder (SX0004700). One is for the inlet, which is a cone-shaped component, and the other is for the base, which has a flat surface to hold the filter.
      The XX1104707 o-ring seals the filter membrane in place and fits in the groove on the top (inlet) part, while the SX0004701 is the base o-ring and goes on the base (outlet).
      Helpful?
  3. What type of syringe is compatible with the SX0004700? Is an adapter required for this syringe?
    1 answer
    1. It is recommended to use luer slip syringe (not luer lok) for the Swinnex 47 SX0004700, as it fits inside the inlet. No additional adapter is required. Additionally, the Swinnex 47 has a ¼ NPTM inlet, which includes the female luer slip interior.
      Here are examples of syringes that are compatible with the Swinnex 47 and their sample holding capacities:
      Z683590-100EA: Polypropylene LUER SLIP syringe, 10 ml, pack of 100
      XX1102012: 20mL Luer slip polypropylene syringe, pack of 12
      XX1105005: 50mL Luer slip polypropylene syringe, pack of 5
      Helpful?
  4. Good day, I see in packaging it states 8pkg - just to be sure, does that mean that the prize is for a package of 8 holders?
    1 answer
    1. Yes, this is a package of 8 Swinnex 47mm Filter Holders.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica