Merck
TNK1
mPAGE® Replacement Tank
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Sinonimo/i:
electrophoresis tank, mini gel tank
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
mPAGE® Replacement Tank, replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
mPAGE® Replacement Tank for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer SystemThe mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introduzione alla PAGE. Informazioni generali sulla SDS-PAGE e sul protocollo di separazione delle proteine in base alle loro dimensioni utilizzando un gel di poliacrilammide.
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.
Contatta l'Assistenza Tecnica