Merck
VHPPWRSPIN
Milliflex oasis® VHP resistant pump power supply
Milliflex Oasis® VHP pump power supply for IN
Sinonimo/i:
Milliflex Oasis® VHP pump power supply - IN, To connect up to 2 filtration pumps
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41122409
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
tecniche
Rapid Sterility Testing: suitable
applicazioni
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® VHP vacuum pump
Categorie correlate
Descrizione generale
Milliflex Oasis® filtration system offers a solution to simplify and secure microbial testing process with premium levels of productivity, result reliability and regulatory compliance. Milliflex Oasis® VHP resistant pump is a new generation vacuum pump for sterility and bioburden analysis in pharmaceutical environments. A power supply of European standard with 100 - 240 V, 50/60 enables efficient functioning of the filtration pump. One set of Milliflex Oasis® power supply can be used to power up to two pumps.
Applicazioni
Milliflex Oasis® VHP resistant pump finds its application in bioburden testing and sterility testing for Pharmaceutical Products Analysis.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica