Merck
XX1014744
Beuta da vuoto per filtrazione Millipore
4L, Threaded side-arm
Sinonimo/i:
Borosilicate glass flask
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
borosilicate glass
tecniche
vacuum filtration: suitable
Capacità pallone
4 L
Raccordi
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
XX1012505XX1012506XX1014705
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
flask capacity
4 L
flask capacity
125 mL
flask capacity
125 mL
flask capacity
1 L
fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
fitting
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
fitting
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Descrizione generale
Beuta codata Millipore per filtrazione sotto vuoto
4 L, braccio laterale a oliva
Queste beute codate sono progettate per la filtrazione sotto vuoto con i portafiltri in vetro classici Millipore.
Questo articolo è un componente accessorio di numerosi kit.
Caratteristiche & vantaggi
• La coda ad oliva si collega alla sorgente di vuoto con un tubo flessibile da 3/8" (DI).
• Le beute da 1 L e 4 L sono compatibili con tappi forati N° 8
• Le beute da 125 mL sono compatibili con tappi N° 5
Applicazioni
Filtrazione sotto vuoto con l′impiego dei portafiltri classici
Applicazioni
4 L, coda a oliva
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What are the dimensions of the 4000ml Trap Flasks?
    1 answer
    1. The 4000ml Trap Flasks have a height of approximately 365mm and an opening diameter of about 36mm, designed to accommodate stopper no. 8.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica