Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiCompatibilità
for use with AFS®
Condizioni di spedizione
ambient
1 of 4
Questo articolo | CP1ALLRES | ZLXE0030WW | ZLXE0050WW |
|---|---|---|---|
| compatibility for use with AFS® | compatibility for use with AFS® (1999-2012) | compatibility - | compatibility - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Descrizione generale
L'unità di riserva per i sistemi AFS® Essential è un accessorio per la purificazione dell'acqua facile e veloce da installare. Nell'improbabile caso di guasto del sistema AFS®, consente di continuare a erogare l'acqua pura finché il sistema non venga riparato.
Applicazioni
Per evitare interruzioni dell'erogazione dell'acqua
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica