Merck
ZFA10UVM1
Monitor A10® per i livelli del TOC con lampada UV per fotossidazione
Photooxidizes organic compounds. For standalone or built-in A10® TOC monitors. Elix®, Milli-Q® Advantage/Integral/Academic/Biocel/Element/Gradient/Synthesis systems.
Sinonimo/i:
Lampada UV per fotossidazione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Monitor A10® per i livelli del TOC con lampada UV per fotossidazione, Photooxidizes organic compounds. For standalone or built-in A10® TOC monitors. Elix®, Milli-Q® Advantage/Integral/Academic/Biocel/Element/Gradient/Synthesis systems.
packaging
pkg of 1 unit
UV absorption
λ: 185 nm Amax
compatibility
for use with Elix®
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Synthesis
shipped in
ambient
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
QUVLQSL01ZLUVWPM01SYN185UV1
compatibility
for use with Elix®, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Synthesis
compatibility
for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Synthesis
compatibility
for use with Synergy® UV
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Simplicity® UV
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
UV absorption
λ: 185 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
λ: 185 nm Amax
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
Application
La lampada UV per fotossidazione è un componente di rilievo dei monitor per il TOC A10®.
Disclaimer
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.
Features and Benefits
  • Lampada UV al mercurio da 185 nm
  • Effetto fotossidativo
General description
Questa lampada UV per fotossidazione è una lampada sostitutiva per il monitor per il TOC A10®. Riduce il carbonio organico totale (TOC) presente nell′acqua ultrapura per mezzo della fotossidazione. La lampada UV del monitor A10® si deteriora con l′uso, incidendo negativamente sull′accuratezza dei risultati. Deve quindi essere sostituita ogni 12 mesi. Questa Lampada UV per fotossidazione è usata con i monitor per il TOC indipendenti A10® o con sistemi Milli-Q® (Milli-Q® Advantage A10, Milli-Q® Integral, Century Milli-Q® ed Elix® 20-100).
Legal Information
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. What is the correct procedure for disposing of ZFA10UVM1 and MQUVLP01 lamps?
    1 answer
    1. The ZFA10UVM1 and MQUVLP01 lamps can be disposed of in a similar way to fluorescent bulbs. These lamps may contain hazardous materials, such as mercury, which require special handling and disposal procedures. It is recommended to contact local EHS (Environmental Health and Safety) department or commercial lamp recyclers.
      Helpful?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Can I change the UV lamp myself?
    1 answer
    1. No. With the exception of our SMART system range, a field service engineer must change the UV lamp as this process can be dangerous for customers and requires special protective equipment.
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica