Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiConfezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Alt. × largh. × prof.
3.5 cm (1.4 in.) × 8.5 cm (3.3 in.) × 6.5 cm (2.5 in.)
Diametro
23 cm (9 in.)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Reference
Descrizione generale
The feed water conductivity cell is an installation accessory which triggers an alarm if the feed water quality is out of specifications. This prevents premature exhaustion of the Q-Gard® and Quantum® cartridges.
Applicazioni
The feed water conductivity cell is used to monitor the feed water ionic quality for Milli-Q® Reference system.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenuto correlato
Feed Conductivity Cell datasheet
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica