Merck
ZWDK5R100
Kit per la distribuzione di acqua alle lavavetrerie
AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, right, Cost-effective solution to feed high-quality pressurized pure water to laboratory appliances
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
impiego
(Compatible with storage tanks 50 L 60 L and 100 L)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Parametri
≤15 L/min distribution flow rate (for 115 V pump)
16.5 L/min flow rate at 15 psi (1 bar) (for 230 V pump)
Alt. × largh. × prof.
15.98 cm (6.3 in.) × 27.5 cm (10.8 in.) × 31 cm (12.2 in.)
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
Descrizione generale
  • Il kit per la distribuzione di acqua pura è una soluzione economicamente conveniente che utilizza una pompa di distribuzione progettata per alimentare le apparecchiature del vostro laboratorio con una riserva continua di acqua pura pressurizzata di alta qualità.
  • Il design, compatto e privo di sporgenze, permette di installare il kit ovunque desideriate (a parete, sopra o sotto il banco di laboratorio).
  • Essendo dotata di ingresso dell′acqua sulla propria sinistra e di uscita dell′acqua in pressione sulla propria destra, questa versione “right-side” del kit è perfetta per essere installata sul lato destro del vostro serbatoio.
Applicazioni
Il kit per la distribuzione di acqua pura è in grado di fornire, in maniera automatica e silenziosa, l′acqua pura di cui c′è bisogno quando ce n′è bisogno.
Caratteristiche e vantaggi
  • Soluzione economicamente vantaggiosa che permette di alimentare le comuni apparecchiature di laboratorio con acqua pura pressurizzata
  • Ingombro superficiale ridotto.
  • Funzionamento silenzioso.
  • Accensione/spegnimento automatico del flusso dell′acqua verso la singola apparecchiatura assicurato da un pressostato integrato.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contatta l'Assistenza Tecnica