Vai a
TRIPURE-RO
Roche
Reagente per isolamento TriPure™
solution (ready-to-use), pkg of 50 mL (11667157001), pkg of 200 mL (11667165001)
Sinonimo/i:
isolamento di RNA, isolamento di acidi nucleici, isolamento di proteine, purificazione di DNA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 257.00
200 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 826.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105500
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32039090
CHF 257.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution (ready-to-use)
packaging
pkg of 200 mL (11667165001), pkg of 50 mL (11667157001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Soluzione monofasica di fenolo e guanidina tiocianato per l′isolamento di RNA, DNA e proteine.
Application
Reagente pronto all′uso per l'isolamento simultaneo di RNA, DNA e proteine totali da cellule o tessuti di origine umana, vegetale, da lieviti, batteri o virus. L′RNA non è deteriorato ed è privo di contaminazione da parte di proteine o DNA in base all′attuale Controllo di Qualità. In seguito alla purificazione sono possibili molte applicazioni:
  • L′RNA totale privo di DNA è adatto al Northern blotting, alla traduzione in vitro, ai saggi di protezione dalla RNAsi, alla sintesi di cDNA o alla RT-PCR.
  • Il DNA privo di RNA è adatto alla PCR, alla digestione da restrizione, al Southern blotting o alla clonazione.
  • La proteina denaturata è adatta all′SDS-PAGE e al western blotting.
Features and Benefits
Il reagente per isolamento TriPure consente l′isolamento simultaneo di RNA, DNA e proteina dallo stesso campione in una separazione in fase liquida in un unico passaggio. RNA, DNA e proteina vengono separate in differenti fasi organiche e acquose, dalle quali ciascuno può essere purificato con una serie di precipitazioni alcoliche.
  • Un kit di facile utilizzo. Il colorante rosso nel reagente semplifica l′identificazione delle diverse fasi.
  • Trattamento di un′ampia gamma di campioni di partenza. È facile adattare il kit alle proprie esigenze.
  • Protocolli di isolamento semplificati. Con un solo reagente si isolano RNA privo di DNA, DNA privo di RNA e proteine.
  • Maggiore resa di RNA intatto. Il reagente per isolamento TriPure fornisce un immediato ambiente denaturante caotropico che elimina l′attività dell′RNasi endogena.
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Legal Information
TriPure is a trademark of Roche
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
93289R45332900
TRI reagent®
Sigma-Aldrich
93289
TRI reagent®
RNAzol® RT For processing total and small RNA from human, animal, plant, bacterial,and viral samples
Sigma-Aldrich
R4533
RNAzol® RT
description
solution (ready-to-use), pkg of 50 mL (11667157001), pkg of 200 mL (11667165001)
description
-
description
For processing total and small RNA from human, animal, plant, bacterial,and viral samples
description
-
packaging
pkg of 50 mL (11667157001), pkg of 200 mL (11667165001)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
form
solution (ready-to-use)
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)